Learn More
Cytiva HyClone™ Dulbecco's High Glucose Modified Eagles Medium
Entwickelt zur Unterstützung von Zellkulturwachstum und biopharmazeutische Herstellungsprozessen.
Marke: Cytiva SH30022.02
28.10 EUR gültig bis 2024-09-17
Benutzen Sie den Promotions-Code "21690" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01050kg
Beschreibung
- Format: Flüssig
Spezifikation
ISO 9001:2000 | |
Flüssig | |
Steril gefiltert | |
Glutamin, Glukose | |
1.000 ml |
2 °C bis 8 °C, vor Licht schützen | |
DMEM/hoher Glucosegehalt, mit L-Glutamin, ohne Natriumpyruvat - 1000 ml | |
0,1 μm steril gefiltert | |
Ohne Natriumpyruvat |