Learn More
Cytiva HyClone™ Donor-Pferdeserum (Herkunft USA)
Ergänzen das Wachstum von Zellkulturen mit Produkten aus den USA, die von ausgewählten Spenderherden stammen, die regelmäßig tierärztlich untersucht und behandelt werden. Vollständige Rückverfolgbarkeit zurück zur ursprünglichen Quelle.
31.65 € - 83.15 €
Spezifikation
Weitere Assays | Insulin, Gamma-Globulin, Alkalinphosphatase, Lactat-Dehydrogenase, SGPT, SGOT, pH, Albumin, Blut-Harnstoff-Stickstoff, Kreatinin, Gesamtbilirubin, Natrium, Kalium, Kalzium, Chlorid, Anorganischer Phosphor, Eisen, TIBC, Prozentuale Sättigung, Glukose, IgG |
---|---|
Sterilization Method | Sequenziell gefiltert, 100 nm |
Produktcode | Marke | Verarbeitung | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Verarbeitung | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
17246896
|
Cytiva
SH30074.03IR25-40 |
Bestrahlt (25 bis 40 kGy) | 500 mL |
83.15 €
1 Liter |
Verfügbar ab: 22-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
12694207
|
Cytiva
SH30074.02HI |
Hitzeinaktiviert | 100 mL |
31.65 €
100 Milliliter |
Verfügbar ab: 07-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
12339822
|
Cytiva
SH30074.03IR |
Bestrahlt | 500 mL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
Spezifikation
Insulin, Gamma-Globulin, Alkalinphosphatase, Lactat-Dehydrogenase, SGPT, SGOT, pH, Albumin, Blut-Harnstoff-Stickstoff, Kreatinin, Gesamtbilirubin, Natrium, Kalium, Kalzium, Chlorid, Anorganischer Phosphor, Eisen, TIBC, Prozentuale Sättigung, Glukose, IgG | |
Sequenziell gefiltert, 100 nm |