Learn More
Cytiva HyClone™ Donor-Pferdeserum (Herkunft USA)
Ergänzen das Wachstum von Zellkulturen mit Produkten aus den USA, die von ausgewählten Spenderherden stammen, die regelmäßig tierärztlich untersucht und behandelt werden. Vollständige Rückverfolgbarkeit zurück zur ursprünglichen Quelle.
Marke:  Cytiva SH30074.03IR25-40
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.59850kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17246896
  • 83.15 € / 1 Liter
Verfügbar ab: 22-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Beschreibung
Beschreibung
  • Wird aus Spenderbeständen gewonnen, die angereicherte Nährmittel erhalten, wodurch eine korrekte Ernährung sichergestellt ist. Vor der Blutentnahme erfolgt eine Fastenzeit, um die Lipidkonzentration zu verringern.
  • Die Blutentnahme bei den Pferden erfolgt in einem abgeschirmten Raum, der speziell für die aseptische Entnahme ausgestattet ist
  • Coggins-Tests auf infektiöse Pferdeanämie werden bei jedem Pferd in regelmäßigen Abständen durchgeführt
  • Vor dem Dispensieren wird jede Serumcharge mit echter Pooltechnologie gebündelt, um die Einheitlichkeit und Konsistenz zwischen den Flaschen zu gewährleisten
  • Spezifikation
    Spezifikation
    Insulin, Gamma-Globulin, Alkalinphosphatase, Lactat-Dehydrogenase, SGPT, SGOT, pH, Albumin, Blut-Harnstoff-Stickstoff, Kreatinin, Gesamtbilirubin, Natrium, Kalium, Kalzium, Chlorid, Anorganischer Phosphor, Eisen, TIBC, Prozentuale Sättigung, Glukose, IgG
    Sequenziell gefiltert, 100 nm
    BVDV, Rabiesvirus, Reovirus, cytopathogene Wirkstoffe
    500 mL
    Bestrahlt (25 bis 40 kGy)
    Nein