Learn More
Cytiva Donor-Pferdeserum
Sorgfältig von ausgewählten US-Spenderherden gesammelt, die einer regelmäßigen veterinärmedizinischen Untersuchung und Betreuung unterzogen werden.
115.00 € - 121.00 €
Spezifikation
Weitere Assays | Albumin |
---|---|
Herkunftsland | Vereinigte Staaten |
Produkttyp | Pferdeserum |
Menge | 1 L |
Sterilität | Steril |
Produktcode | Marke | Menge | Verarbeitung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verarbeitung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11516541
|
Cytiva
SH30074.04 |
1 L | Keine |
121.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
17286936
|
Cytiva
SH30074.04IR |
1 L | Irradiated |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
Serumgewinnung:- Von der Abnahme bis zur Endverpackung
- Jeder Schritt wird dokumentiert.
- Vollständige Rückverfolgbarkeit gemäß den Good Manufacturing Practices (cGMP)
- Weitreichende Qualitätstests, Leistungsprüfungen und Analysen
- Aseptisch verpackt unter Reinraumbedingungen der Klasse 100
- Jede Serumcharge wird getestet, um ihre Qualität und Sterilität sicherzustellen
- Gepoolt nach der Filtration und vor der endgültigen Verpackung
- Konsistente Qualität von der ersten bis zur letzten befüllten Flasche
- Verbessert die Einheitlichkeit und minimiert Schwankungen innerhalb einer Serumcharge
Spezifikation
Albumin | |
Pferdeserum | |
Steril | |
Nein |
Vereinigte Staaten | |
1 L | |
Sequenziell, dreifach gefiltert, 100 nm | |
HyClone™ |