Learn More
Cytiva Donor-Pferdeserum
Sorgfältig von ausgewählten US-Spenderherden gesammelt, die einer regelmäßigen veterinärmedizinischen Untersuchung und Betreuung unterzogen werden.
Marke:  Cytiva SH30074.04IR
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17286936
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Serumgewinnung:
  • Von der Abnahme bis zur Endverpackung
  • Jeder Schritt wird dokumentiert.
  • Vollständige Rückverfolgbarkeit gemäß den Good Manufacturing Practices (cGMP)
Schnelle und zuverlässige Verarbeitung:
  • Weitreichende Qualitätstests, Leistungsprüfungen und Analysen
  • Aseptisch verpackt unter Reinraumbedingungen der Klasse 100
Standards für die Qualitätskontrolle:
  • Jede Serumcharge wird getestet, um ihre Qualität und Sterilität sicherzustellen
True Pool Verarbeitung:
  • Gepoolt nach der Filtration und vor der endgültigen Verpackung
  • Konsistente Qualität von der ersten bis zur letzten befüllten Flasche
  • Verbessert die Einheitlichkeit und minimiert Schwankungen innerhalb einer Serumcharge
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Albumin
Flüssig
1 L
Sequenziell dreifach gefiltert, 100 nm
BVDV, Rabiesvirus, Reovirus, cytopathogene Wirkstoffe
HyClone™
United States
Equine Serum
Steril
Bestrahlt
Nein