Learn More
Gibco™ Adenovirus Expression Medium (AEM), for PER.C6™ cells
Click to view available options
Menge:
1000 mL
Packungsgröße:
1 Liter
Beschreibung
Adenovirus-Expressionsmedium (AEM) wird für das Wachstum von PER.C6™ Zellen in Suspension und für die Produktion von Viren und viralen Vektoren in diesen Zellen empfohlen. Es ist ein Medium ohne Stoffe tierischen Ursprungs, also ohne Komponenten, die direkt aus menschlichen oder tierischen Quellen stammen. Jede AEM-Charge wird auf die Leistung beim Zellwachstum mit PER.C6™ Zellen getestet. Zudem ist AEM für die Herstellung von Adenoviren und Influenzaviren geeignet. Es unterstützt auch das Wachstum von HEK293-Zellen. Glutamin oder GlutaMAX™-I Supplementierung ist erforderlich.
Spezifikation
Spezifikation
| Zelllinie | 293 (HEK), 293 (E1), PER.C6 |
| Klassifikation | Ohne Stoffe tierischen Ursprungs, ohne Serum |
| Form | Flüssig |
| Produkttyp | N-Terminal Fusion-Kit |
| Serum Level | Serumfrei |
| Ohne Additive | Kein Glutamin |
| Produktlinie | Gibco |
| Menge | 1000 mL |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Inhalt und Lagerung | Bei 2 bis 8 °C im Dunkeln aufbewahren. |
| Mehr anzeigen |
Für die Verwendung in der Forschung oder die Weiterverarbeitung. Nicht für die Diagnose oder direkte Verabreichung an Menschen oder Tiere geeignet.