Learn More
Cytiva HyClone™ AdvanceSTEM™ ES-qualifizierte Aminosäuren
17.50 € - 18.15 €
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | 2 bis 8 °C |
---|---|
Menge | 100 ml |
Stammzellenqualifiziert | Ja |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11546331
|
Cytiva
SH30852.01 |
AdvanceSTEM ES Qualified L-Glutamine, 200 mm | 100 ml |
18.15 €
100 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11556331
|
Cytiva
SH30853.01 |
AdvanceSTEM ES Qualified Non-Essential Amino Acids (100x) | 100 ml |
17.50 €
100 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Unterstützen Sie das Wachstum der embyronischen Zellkultur mit HyClone™ AdvanceSTEM™ ES-qualifizierten Aminosäuren.
Spezifikation
2 bis 8 °C | |
100 ml | |
Ja |