Learn More
Cytiva HyClone™ AdvanceSTEM™ ES-qualifizierte Aminosäuren
Marke:  Cytiva SH30853.01
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11556331
  • 18.50 € / 100 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Unterstützen Sie das Wachstum der embyronischen Zellkultur mit HyClone™ AdvanceSTEM™ ES-qualifizierten Aminosäuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
2 bis 8 °C
Non-Essential Amino Acids
Ja
100 X
100 ml
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • MEM Non-Essential Amino Acids Solution
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen..
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: hydrochloric acid