Learn More
Cytiva HyClone™ ActiPro Powdered Cell Culture Media
Formulated to provide high yields of recombinant proteins in bioprocesses using Chinese hamster ovary (CHO) cell lines.
63.15 € - 367.00 €
Spezifikation
Form | Pulver |
---|---|
Sterilität | Unsteril |
Mit Additiven | Poloxamer 188 |
Ohne Additive | Kein Glutamin |
Inhalt und Lagerung | 2 bis 8 °C, geschützt vor Licht und Feuchtigkeit |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17205906
|
Cytiva
SH31037.08 |
1 L |
63.15 €
1 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15766398
|
Cytiva
SH31037.01 |
5 L |
367.00 €
5 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
HyClone ActiPro cell culture medium is available in both liquid and powder forms for cell culture bioprocesses. This chemically defined medium is intended for use in combination with HyClone ActiSM medium and Cell Boost 7a and Cell Boost 7b supplements.
ActiPro media and supplements are formulated for industrial production of recombinant proteins, including those requiring complex post-translational modifications and correct protein folding. In addition, this engineered ActiPro system of media and supplements can significantly reduce production process time.
- Demonstrates high yields of recombinant protein
- Does not contain hypoxanthine and thymidine (HAT supplement)
- Chemically defined ADCF mAb media formulation
- Production medium for batch or fed-batch fermentation processes
Spezifikation
Pulver | |
Poloxamer 188 | |
2 bis 8 °C, geschützt vor Licht und Feuchtigkeit |
Unsteril | |
Kein Glutamin |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 18 Monate