Learn More
Cytiva HyClone™ ActiPro Powdered Cell Culture Media
Artikelnummer. 15766398
Click to view available options
Menge:
1 L
5 L
Packungsgröße:
1 Liter
5 Liter
Artikelnummer. 15766398
Marke: Cytiva SH31037.01
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Formulated to provide high yields of recombinant proteins in bioprocesses using Chinese hamster ovary (CHO) cell lines.
Das HyClone ActiPro-Zellkulturmedium ist sowohl in flüssiger als auch in Pulverform für Zellkulturbioprozesse erhältlich. Dieses chemisch definierte Medium ist für die Verwendung in Kombination mit dem HyClone ActiSM Medium und den Cell Boost 7a und Cell Boost 7b Supplementen vorgesehen.
ActiPro Medien und Supplemente sind für die industrielle Produktion rekombinanter Proteine formuliert, einschließlich solcher, die komplexe post-translationale Modifikationen und korrekte Proteinfaltung erfordern. Darüber hinaus kann dieses speziell entwickelte ActiPro Medien- und Supplement-System die Produktionszeit erheblich reduzieren.
  • Zeigt hohe Ausbeuten an rekombinantem Protein
  • Enthält kein Hypoxanthin und Thymidin (HAT-Supplement)
  • Chemisch definierte mAb Medienformulierung ohne tierische Bestandteile (ADCF)
  • Produktionsmedium für Batch- oder Fed-Batch-Fermentationsverfahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Form Pulver
Sterilität Unsteril
Mit Additiven Poloxamer 188
Ohne Additive Kein Glutamin
Menge 5 L
Inhalt und Lagerung 2 bis 8 °C, geschützt vor Licht und Feuchtigkeit
Gefahrenhinweis
  • EUH210-Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Ergänzende Informationen
  • UNKNOWN AQUATIC-Enthält 50.3%% Bestandteile mit unbekannter Gewässergefährdung.