missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Boekel Scientific™ Hybridisierungsglasflaschen für Boekel Little Shot Ofen

For use with Boekel Little Shot Oven, these glass hybridization bottles fit the standard carousel and help maintain the perfect temperature and mixing for all applications.

Marke:  Boekel Scientific™ 502-0300

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 10345393

  • 179.00 € / 2 Stück
Verfügbar ab: 06-09-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Packung mit 2 Flaschen
  • Mit blauen Kappen
  • Für den Einsatz mit dem Standardkarussell
Spezifikation

Spezifikation

Blaue Kappen und Silikon-O-Ring
Hybridisierungsflasche
35 mm
Glas
300 mm
11,8 in.
1,37 in.
Blau
Boekel little SHOT III Ofen, mittlere Kapaztät
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote