Learn More
Memmert™ Feuchtekammer HCP
Artikelnummer. p-7238136 Alle ansehen Memmert Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
56 l
107 l
156 l
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15820096
Marke: Memmert™ HCP50
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ideal für Umweltprüfungen, Umweltsimulationen, beschleunigte Lebensdauertests sowie 85/85-Tests.
Komfortabel, zuverlässig und sicher – diese drei Wörter beschreiben die Memmert Feuchtigkeitskammer HCP.
  • Modellgrößen: 50, 105, 150, 240
  • Temperatureinstellbereich: 18°bis 90 °C
  • Feuchtigkeitseinstellbereich: 20 bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit
  • Rundum-Heizsystem: absolut homogene Temperaturverteilung durch das 6-Seiten-Heizsystem
  • Modellvariante: TwinDISPLAY (intuitive Steuerung)
  • AtmoCONTROL Software auf einem USB-Stick zum Programmieren, Verwalten und Übertragen von Programmen über Ethernet-Schnittstelle oder USB-Port
  • Einstellbare Parameter: Temperatur (Celsius oder Fahrenheit), Lüfterdrehzahl, Luftklappenstellung, Programmzeit, Zeitzonen, Sommer-/Winterzeit
  • Die aktive Mikroprozessorsteuerung zur Befeuchtung und Entfeuchtung (20 – 95 % relative Luftfeuchtigkeit) sorgt für eine ideale Homogenität von Temperatur, Feuchtigkeit und kurzen Erholzeiten nach dem Öffnen der Tür
  • Feuchtigkeitsversorgung mit destilliertem Wasser aus externem Tank durch selbstansaugende Pumpe
  • AutoSAFETY: zusätzlich integrierter Über- und Untertemperatur-Monitor
  • Zuverlässig und ausfallsicher, auch nach jahrelangem Dauerbetrieb
Die Feuchtigkeitskammer HCP gewährleistet eine ideale Homogenität von Temperatur, Feuchtigkeit sowie kurze Erholzeiten nach dem Öffnen der Tür. Die Kammer ist praktisch wartungsfrei und garantiert absolute Zuverlässigkeit und Sicherheit.
Alle Memmert Feuchtigkeitskammern HCP werden mit einem TwinDISPLAY geliefert.
TwinDISPLAY bietet maximalen Komfort für komplexe Prozesse. Wenn die Anwendung herausragende Präzision und Zuverlässigkeit in Verbindung mit intuitiver Bedienung und doppeltem Übertemperaturschutz einschließlich visuellem Alarm erfordert, bieten die TwinDISPLAY Modelle die erforderliche Funktionalität, Komfort und Sicherheit. Über die intuitive Steuerung und die AtmoCONTROL-Protokollierungssoftware können auch komplexe Prozesse schnell und einfach programmiert werden. Mehrfacher Übertemperaturschutz, optische und akustische Alarme sowie das mögliche Senden einer automatischen Alarmmeldung an eine oder mehrere E-Mail-Adressen lassen Zeit für Dinge, die wirklich wichtig sind.
Spezifikation
Genauigkeit 0,1 °C
Alarmtypen Akustisch und visuell
Fassungsvermögen (metrisch) Einschub 15 kg
Zertifizierung/Konformität DIN 12880:2007-05, EN 61010-1 (IEC 61010-1), EN 61010-2-010
Kompressor Nein
Reglertyp TwinDISPLAY. Adaptiver multifunktionaler digitaler PID-Mikroprozessorregler
Beschreibung Ethernet- und USB-Schnittstellen
Kapazität (metrisch) 56 l
Kammermaterial Edelstahl (304/1,4301)
Beleuchtung Keine Beleuchtung
Material Edelstahl
Anzahl Einschübe 5
Steckertyp Netzkabel mit Stecker (deutscher Typ)
Relative Luftfeuchtigkeit 20 bis 95% RH
Temperaturbereich (metrisch) 18°bis 90 °C
Typ Feuchtkammer
Display 2 hochauflösende TFT-Farbdisplays (TwinDISPLAY)
Ausführung der Tür Vollständig isolierte Edelstahltür
Zur Verwendung mit (Anwendung) Geeignet für Umwelttests, Umweltsimulationen, beschleunigte Lebensdauertests und 85/85-Tests gemäß IEC 60068-2-67 und IEC 60068-2-78.
Rahmenmaterial Edelstahl
Feuchtigkeitsgenauigkeit 0,5 % rF
Feuchtigkeitsregelung Aktive Mikroprozessorsteuerung für die Be- und Entfeuchtung
Luftfeuchtigkeitsanzeige 2 hochauflösende TFT-Farbdisplays (TwinDISPLAY)
Luftfeuchtigkeitsbereich 20 bis 95%
Feuchtigkeitsquelle Feuchtigkeitszufuhr mit Wasser (nur für entmineralisiertes Wasser mit einer Leitfähigkeit von 5 bis 10 µS/cm und einem pH-Wert zwischen 5 und 7; aus einem externen Tank) über eine selbstansaugende Pumpe
Isolierung Vollisolierte Edelstahltür mit 2-Punktverriegelung (Drucktürverschluss)
Tragkraft (metrisch) 75 kg
Modell Gehäuse HCP50
Anzahl Türen 1
Anschlussgröße 40 mm Strahlteilerdurchmesser
Produktlinie Feuchtkammer
Programmierbar AtmoCONTROL Software auf einem USB-Stick zum Programmieren, Verwalten und Übertragen von Programmen über Ethernet-Schnittstelle oder USB-Port
Menge Je 1
Arten von Sensoren Temperaturfühler 2 Pt100 Sensoren DIN-Klasse A
Einschubmaterial Edelstahl
Versandbedingung Die Geräte müssen aufrecht transportiert werden
Temperaturregelung Adaptiver multifunktionaler digitaler PID-Mikroprozessorregler
Temperatursensor 2 Pt100 Klasse A in 4-Leiterschaltung
Temperaturstabilität ±0,1 °C
Zeitschaltuhr Digitaler Rückwärtszähler mit Sollzeiteinstellung, einstellbar von 1 Minute bis 99 Tage
Gewährleistung 3 Jahre
Abmessungen (T x B x H) innen 330 x 400 x 425 mm
Länge (metrisch) 521 mm
Innenlänge (metrisch) 330 mm
Breite (metrisch) 559 mm
Innenbreite (metrisch) 400 mm
Höhe (metrisch) 795 mm
Innenhöhe (metrisch) 425 mm
Tiefe (metrisch) 521 mm
Innentiefe (metrisch) 330 mm
Versandgewicht (metrisch) 74 kg
Gewicht (metrisch) 55 kg
Elektrische Anforderungen 115/230 V, 50/60 Hz
Spannung 115/230 V
Frequenz 50/60 Hz