missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Human VCAM-1/CD106 Quantikine ELISA Kit
Human sVCAM-1/CD106 Quantikine ELISA Kit from the most referenced ELISA manufacturer. Highly validated for accurate quantitation and long-term reproducibility.
752.00 € - 4290.00 €
Spezifikation
Assay-Bereich | 6.25 - 200ng/mL |
---|---|
Assay-Empfindlichkeit: | 1.26ng/mL |
Konjugat | HRP |
Kreuzreaktivität | <50% cross-species reactivity observed with species tested. <0.5% cross-reactivity observed with available related molecules. |
Produkttyp | Solid Phase Sandwich ELISA |
Produktcode | Marke | Menge | Ausreichend für | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Ausreichend für | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
18741994
|
R&D Systems™
DVC00 |
1 Platte | Sufficient materials to run ELISAs on at least one 96-well plate |
752.00 €
1 Set |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
18742314
|
R&D Systems™
SVC00 |
6 Plates | Sufficient materials to run ELISAs on at least six 96-well plates |
4290.00 €
1 Set |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
The Human sVCAM-1/CD106 Quantikine ELISA Kit is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human VCAM-1/CD106 in cell culture supernates (10 ul), serum (10 ul), edta plasma (10 ul), heparin plasma (10 ul).Spezifikation
6.25 - 200ng/mL | |
HRP | |
Solid Phase Sandwich ELISA | |
Natural and Recombinant Human sVCAM-1 | |
ELISA | |
Cell Culture Supernates (10uL),Serum (10uL),EDTA Plasma (10uL),Heparin Plasma (10uL) |
1.26ng/mL | |
<50% cross-species reactivity observed with species tested. <0.5% cross-reactivity observed with available related molecules. | |
Cell Culture Supernatant, Plasma (EDTA, Heparin), Serum | |
Human | |
7412 | |
Store the unopened product at 2° to 8°C. Do not use past expiration date. |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts