Learn More
R&D Systems™ Human VCAM-1/CD106 Quantikine ELISA Kit
Human sVCAM-1/CD106 Quantikine ELISA Kit from the most referenced ELISA manufacturer. Highly validated for accurate quantitation and long-term reproducibility.
Marke:  R&D Systems™ DVC00
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 18741994
  • 752.00 € / 1 Set
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
The Human sVCAM-1/CD106 Quantikine ELISA Kit is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human VCAM-1/CD106 in cell culture supernates (10 ul), serum (10 ul), edta plasma (10 ul), heparin plasma (10 ul).
Spezifikation
Spezifikation
6.25 - 200ng/mL
HRP
Solid Phase Sandwich ELISA
Natural and Recombinant Human sVCAM-1
Human
7412
Cell Culture Supernates (10uL),Serum (10uL),EDTA Plasma (10uL),Heparin Plasma (10uL)
1.26ng/mL
<50% cross-species reactivity observed with species tested. <0.5% cross-reactivity observed with available related molecules.
Cell Culture Supernatant, Plasma (EDTA, Heparin), Serum
Sufficient materials to run ELISAs on at least one 96-well plate
ELISA
1 Platte
Store the unopened product at 2° to 8°C. Do not use past expiration date.