Learn More
Invitrogen™ Human Proprotein Convertase 9/PCSK9 ELISA Kit
ELISA
Marke: Invitrogen™ EH384RB
Beschreibung
Human Proprotein Convertase 9/PCSK9 quantitates human Proprotein Convertase 9/PCSK9 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Proprotein Convertase 9/PCSK9.
PCSK9 kodiert eine Proprotein-Konvertase, die zur Proteinase K-Unterfamilie der sekretorischen Subtilase-Familie gehört. Dieses Protein wird als lösliches Zymogen synthetisiert, das im endoplasmatischen Retikulum eine autokatalytische intramolekulare Prozessierung durchläuft. Das Protein könnte als Proprotein-Konvertase fungieren. Das Protein spielt eine Rolle bei der Cholesterinhomeostase und könnte an der Differenzierung von kortikalen Neuronen beteiligt sein.
Spezifikation
AI415265; AI747682; Konvertase-Subtilisin; Konvertase Subtilisin/Kexin Typ 9 Präprotein; FH3; HCHOLA3; Hypercholesterinämie; LDLCQ1; Narc1; NARC-1; neuronale Apoptose-regulierte Konvertase 1; Neuronale Apoptose-regulierte Konvertase 1; OTTHUMP00000009833; PC9; Pcsk9; Proprotein-Konvertase 9; Proprotein-Konvertase PC9; Proprotein-Konvertase Subtilisin/Kexin Typ 9; PSEC0052; Subtilisin/Kexin-ähnliche Protease PC9 | |
1,2 ng/mL | |
ELISA | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
PCSK9. | |
<10% | |
HRP | |
Nur für Forschungszwecke | |
2 bis 8 °C | |
1 h 20 min |
1,2 bis 300 ng/ml | |
Biotin | |
Plasma, Serum, Überstand | |
Q8NBP7. | |
<12% | |
Vorbeschichtete 96-Mikrotiterplatte, Standard, Assay-Verdünnungskonzentrat, biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers | |
96 Tests | |
Überstand, 50 μl; Serum, 50 μl; Plasma, 50 μl | |
PCSK9. | |
4 h 45 min |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.