Learn More
Metro™ Super Erecta™ Top-Track-Kits für mobile Einheiten
Leicht zugängliche Lagerung mit hoher Dichte
Marke:  Metro™ TTM18S
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15917301
  • 969.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 27-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet:
Pfosten, Laufrollen, Stoßstangen in Donut-Form und Rollenlager
Beschreibung
Beschreibung
Die Top-Track Aufbewahrungssysteme erhöhen die Speicherkapazität und erleichtern den Zugriff durch obenliegende Führungsschienen. Diese Bauweise schafft offene Gänge und verhindert schwer erreichbare Stellen, bildet ein austauschbares/modulares Aufbewahrungssystem und ermöglicht eine einfachere Reinigung.
  • Die mobilen Einheiten bewegen sich entlang einer verankerten Schiene und ermöglichen so einen einfachen Zugang zu allen Regalen
Bestellinformation
  • Regalböden nicht inbegriffen
  • Für jede bewegliche Einheit ist ein Set erforderlich
Spezifikation
Spezifikation
Kit für mobile Geräte
Metro™ Super Erecta™, Super Erecta Pro™, Super Adjustable™ Top-Track™ Lagersystem
32 lb
18 Zoll
45,7 cm
Edelstahl
Ohne
Pfosten, Laufrollen/Rollenführung, Ringstoßstangen und Rollenlagerbauteile, Befestigungsteile, geteilte Muffen
14,4 kg
20,25 Zoll
51,4 cm
Name des Produkts
Metro™ Super Erecta™ Top-Track-Kits für mobile Einheiten > Edelstahl; Regalbreite: 457 mm (18 in.)