missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Human PDGF-C ELISA Kit
Human PDGF-C quantitates human PDGF-C in serum, plasma, supernatant.
656.00 € - 2635.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | 1110064L01Rik; AI647969; C76851; FALLOTEIN; MGC102297; PDGFC; PDGF-C; PDGFC latente Form; PDGFC Rezeptorbindungsform; vom Thrombozyten abgeleiteter Wachstumsfaktor C; vom Thrombozyten abgeleiteter Wachstumsfaktor C; latente Form; vom Thrombozyten abgeleiteter Wachstumsfaktor C, Rezeptorbindungsform; vom Thrombozyten abgeleiteter Wachstumsfaktor, C Polypeptid; rScdfg; Scdgf; sekretorisches Wachstumsfaktor-ähnliches Protein; Spinalschnur-abgeleiteter Wachstumsfaktor; UNQ174/PRO200; VEGF-E |
---|---|
Assay-Bereich | 0,81 bis 200 ng/ml |
Assay-Empfindlichkeit: | 0,81 ng/mL |
Konjugat | Biotin |
Produkttyp | ELISA |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17175139
|
Invitrogen™
EH365RBX5 |
5 x 96 Tests |
2635.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
17164663
|
Invitrogen™
EH365RB |
96 Tests |
656.00 €
96 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Human PDGF-C quantitates human PDGF-C in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human PDGF-C.
Sphingosine Kinase 2 (Sphk2) catalyzes the phosphorylation of sphingosine to sphingosine 1 phosphate (S1P), an important signaling molecule with intra- and extracellular functions. Inside the cell S1P acts as a signaling molecule like other sphingolipid metabolites like ceramide and sphingosine. S1P has been implicated in regulating cell differentiation, calcium mobilization from intracellular stores, and apoptosis. The cell surface receptors for S1P are the EDG family of G protein-coupled receptors (S1P Receptors).These receptors couple to multiple G proteins (e.g. S1P1 couples to Gi whereas S1P2 and S1P3 couple to Gq, G13 in addition to Gi) and regulate a extremely wide range of cellular events including cell motility, survival, apoptosis, migration and cellcell interaction. Important roles for S1P have also been reported in regulation of cardiogenesis, vascular maturation, oocyte survival, immune cell trafficking, cells of the neuronal system and bone cells. S1P levels are regulated by the activity of Sphk (Sphk1 and Sphk2).Spezifikation
1110064L01Rik; AI647969; C76851; FALLOTEIN; MGC102297; PDGFC; PDGF-C; PDGFC latente Form; PDGFC Rezeptorbindungsform; vom Thrombozyten abgeleiteter Wachstumsfaktor C; vom Thrombozyten abgeleiteter Wachstumsfaktor C; latente Form; vom Thrombozyten abgeleiteter Wachstumsfaktor C, Rezeptorbindungsform; vom Thrombozyten abgeleiteter Wachstumsfaktor, C Polypeptid; rScdfg; Scdgf; sekretorisches Wachstumsfaktor-ähnliches Protein; Spinalschnur-abgeleiteter Wachstumsfaktor; UNQ174/PRO200; VEGF-E | |
0,81 ng/mL | |
ELISA | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
PDGFC | |
<10% | |
HRP | |
Überstand, 50 μl; Serum, 50 μl; Plasma, 50 μl | |
PDGF-C | |
4 h 45 min |
0,81 bis 200 ng/ml | |
Biotin | |
Plasma, Serum, Überstand | |
Q9NRA1. | |
<12% | |
Vorbeschichtete 96-Mikrotiterplatte, Standard, Assay-Verdünnungskonzentrat, biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten | |
Nur für Forschungszwecke | |
2 bis 8 °C | |
1 h 20 min |