missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Human PDGF-C ELISA Kit
Human PDGF-C quantitates human PDGF-C in serum, plasma, supernatant.
Marke: Invitrogen™ EH365RB
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Human PDGF-C quantitates human PDGF-C in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human PDGF-C.
Sphingosinkinase 2 (Sphk2) katalysiert die Phosphorylierung von Sphingosin zu Sphingosin--Phosphat (S1P), einem wichtigen Signalmolekül mit intra- und extrazellulären Funktionen. Innerhalb der Zelle fungiert S1P wie andere Sphingolipid-Metaboliten wie Ceramid und Sphingosin als Signalmolekül. S1P wurde bei der Regulierung der Zelldifferenzierung, der Calciummobilisierung aus intrazellulären Speichern und der Apoptose impliziert. Die Zelloberflächenrezeptoren für S1P sind die EDG-Familie von G-Protein-gekoppelten Rezeptoren (S1P-Rezeptoren). Diese Rezeptoren koppeln an mehrere G-Proteine (z. B. S1P koppelt an Gi, S1P2 und S1P3 koppeln an Gq, G13 und zu Gi) und regulieren einen extrem breiten Bereich von zellulären Ereignissen, einschließlich Zellmotilität, Überleben, Apoptose, Migration und Zellzellinteraktion. Wichtige Rollen für S1P wurden auch bei der Regulation von Kardiogenese, Gefäßreifung, Oozytenüberleben, Immunzellhandel, Zellen des neuronalen Systems und Knochenzellen gemeldet. Die S1P-Werte werden durch die Aktivität von Sphk (Sphk1 und Sphk2) reguliert.Spezifikation
1110064L01Rik; AI647969; C76851; FALLOTEIN; MGC102297; PDGFC; PDGF-C; PDGFC latente Form; PDGFC Rezeptorbindungsform; vom Thrombozyten abgeleiteter Wachstumsfaktor C; vom Thrombozyten abgeleiteter Wachstumsfaktor C; latente Form; vom Thrombozyten abgeleiteter Wachstumsfaktor C, Rezeptorbindungsform; vom Thrombozyten abgeleiteter Wachstumsfaktor, C Polypeptid; rScdfg; Scdgf; sekretorisches Wachstumsfaktor-ähnliches Protein; Spinalschnur-abgeleiteter Wachstumsfaktor; UNQ174/PRO200; VEGF-E | |
0,81 ng/mL | |
ELISA | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
PDGFC | |
<10% | |
HRP | |
Nur für Forschungszwecke | |
2 bis 8 °C | |
1 h 20 min |
0,81 bis 200 ng/ml | |
Biotin | |
Plasma, Serum, Überstand | |
Q9NRA1. | |
<12% | |
Vorbeschichtete 96-Mikrotiterplatte, Standard, Assay-Verdünnungskonzentrat, biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten | |
96 Tests | |
Überstand, 50 μl; Serum, 50 μl; Plasma, 50 μl | |
PDGF-C | |
4 h 45 min |