Learn More
Human/Mouse Myeloperoxidase/MPO Antibody, R&D Systems™
Goat Polyclonal Antibody has been used in 37 publications
Marke:  R&D Systems AF3667
Artikelnummer. 18019481
  • 606.00 € / 100 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Myeloperoxidase/MPO Polyclonal specifically detects Myeloperoxidase/MPO in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Simple Western, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Name des Produkts
Human/Mouse Myeloperoxidase/MPO Antibody, R&D Systems™ > 100μg; Unlabeled