Learn More
Invitrogen™ ELISA-Kits für humanes IL-6
Das Thermo Scientific™ rekombinante Interleukin-6-Protein sIL-6 erkennt spezifisch Interleukin-6 in nicht anwendbaren Proben und ist für die Kontrolle, ELISA und WB validiert
534.00 € - 1656.00 €
Spezifikation
Beschreibung | Humanes IL-6 ELISA-Kit |
---|---|
Immunassay-Kit-Format | Kolorimetrisches ELISA (TMB-Substrat) mit Platten |
Präzision | Intra-Assay-VK < 10 %; Inter-Assay-VK < 10 % |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10390964
|
Invitrogen™
EH2IL6 |
96 Tests |
718.00 €
1 Set |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
10107683
|
Invitrogen™
EH2IL62 |
2 Plate Kit | N/A | ||||||
10065933
|
Invitrogen™
EH2IL65 |
5 Plate Kit | N/A | ||||||
Beschreibung
Testen Sie den Gehalt an IL-6 (humanes Interleukin-6) in humanem Serum, Plasma (EDTA, Heparin, Natriumcitrat), Urin und Kulturüberstand-Proben mit unseren Invitrogen™ ELISA-Kits für humanes IL-6.
Diese ELISA-Kits für humanes IL-6 verwenden vorgetiterte, gematchte Paare von Beschichtungs- und Nachweisantikörpern zur empfindlichen und genauen Messung von Interleukin-6 (IL-6) in Proben bei 50 bis 100 μl pro Well. Ebenfalls enthalten sind kalibrierte rekombinante Proteinstandards, Streptavidin-HRP, TMB-Substratlösung und Stopplösung. Die vollständigen Kits enthalten vorbeschichtete 96-Well-Streifenplatten und chargenoptimierte Reagenzien. Das kostengünstige Reagenzien-Kit enthält nur validierte Reagenzien, sodass der Anwender seine Platten selbst beschichten muss. Das Antikörperpaar-Kit besteht nur aus den gematchten IL-6-Antikörperpaaren und dem IL-6-Standard. Alle Komponenten werden einer Qualitätskontrolle unterzogen, um die Variabilität von Charge zu Charge zu minimieren.Ziel: Natürliches und rekombinantes humanes Interleukin-6 (IL-6)
Format: Kolorimetrisches ELISA (TMB-Substrat) in durchsichtiger 96 Well-Streifenplatte
Messung: Absorbierung bei 450 nm ohne Absorbierung bei 550 nm
Assay-Bereich: 10.2 bis 400 pg/ml
Empfindlichkeit: <1 pg/ml
Genauigkeit: Intra-Assay-CV< 10 %; Inter-Assay-CV < 10 %
Probenarten: Zellkulturüberstand, Urin, Serum, Plasma (EDTA, Natriumcitrat und Heparin)
Gesamte Assay-Zeit: 3 Stunden
Probengröße: 50 μ l
Spezifität: Keine signifikante Kreuzreaktion mit Human-IL-1α, -IL-1β, -IL-2, -IL-3, -IL-4, -IL-5, -IL-7, -IL-8, -IL-10, -IL-12, -TNFα, -IFNγ, -IFNα, -GM-CSF oder Maus-IL-6
Enthält:Die vollständigen Kits enthalten vorbeschichtete Antikörper-Platten, Nachweisantikörper, Puffer, Verdünnungsmittel, Standards und Substrate. Das Reagenzienkit (früher als “Screening-Set” bezeichnet) enthält gematchte Antikörper, Standard- und Nachweisreagenzien, jedoch keine beschichteten Platten. Das Antikörperpaar-Kit (früher als “MiniKit” bezeichnet) enthält nur gematchte Antikörper und Standard (keine Platten oder Nachweisreagenzien).
Spezifikation
Humanes IL-6 ELISA-Kit | |
Kolorimetrisches ELISA (TMB-Substrat) mit Platten | |
Intra-Assay-VK < 10 %; Inter-Assay-VK < 10 % |