Learn More
R&D Systems™ Human IL-1 beta/IL-1F2 Quantikine ELISA Kit
Human IL-1 beta/IL-1F2 Quantikine ELISA Kit from the most referenced ELISA manufacturer. Highly validated for accurate quantitation and long-term reproducibility.
752.00 € - 4290.00 €
Spezifikation
Assay-Bereich | 3.90 - 250pg/mL |
---|---|
Assay-Empfindlichkeit: | 1pg/mL |
Konjugat | HRP |
Kreuzreaktivität | <50% cross-species reactivity observed with species tested. <0.5% cross-reactivity observed with available related molecules |
Produkttyp | Solid Phase Sandwich ELISA |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
18712164
|
R&D Systems™
DLB50 |
1 Platte |
752.00 €
1 Set |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
18782184
|
R&D Systems™
SLB50 |
6 Plates |
4290.00 €
1 Set |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
The Human IL-1 beta/IL-1F2 Quantikine ELISA Kit is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human IL-1 beta/IL-1F2 in cell culture supernates (200 ul), serum (200 ul), edta plasma (200 ul), heparin plasma (200 ul), citrate plasma (200 ul).Spezifikation
3.90 - 250pg/mL | |
HRP | |
Solid Phase Sandwich ELISA | |
Natural and Recombinant Human IL-1 beta | |
ELISA | |
Cell Culture Supernates (200uL),Serum (200uL),EDTA Plasma (200uL),Heparin Plasma (200uL),Citrate Plasma (200uL) | |
catabolin, IL-1, IL1 beta, IL-1 beta, IL-1 b, IL1B, IL1-BETA, IL-1F2, IL1F2IL-1 beta, interleukin 1, beta, interleukin-1 beta, preinterleukin 1 beta, pro-interleukin-1-beta |
1pg/mL | |
<50% cross-species reactivity observed with species tested. <0.5% cross-reactivity observed with available related molecules | |
Cell Culture Supernatant, Plasma (EDTA, Citrate, Heparin), Serum | |
Human | |
3553 | |
Store the unopened product at 2° to 8°C. Do not use past expiration date. |