Learn More
R&D Systems™ Human IL-1 beta/IL-1F2 Quantikine ELISA Kit
Human IL-1 beta/IL-1F2 Quantikine ELISA Kit from the most referenced ELISA manufacturer. Highly validated for accurate quantitation and long-term reproducibility.
Marke:  R&D Systems™ DLB50
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 18712164
  • 752.00 € / 1 Set
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
The Human IL-1 beta/IL-1F2 Quantikine ELISA Kit is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human IL-1 beta/IL-1F2 in cell culture supernates (200 ul), serum (200 ul), edta plasma (200 ul), heparin plasma (200 ul), citrate plasma (200 ul).
Spezifikation
Spezifikation
3.90 - 250pg/mL
HRP
Solid Phase Sandwich ELISA
Natural and Recombinant Human IL-1 beta
Human
3553
Cell Culture Supernates (200uL),Serum (200uL),EDTA Plasma (200uL),Heparin Plasma (200uL),Citrate Plasma (200uL)
catabolin, IL-1, IL1 beta, IL-1 beta, IL-1 b, IL1B, IL1-BETA, IL-1F2, IL1F2IL-1 beta, interleukin 1, beta, interleukin-1 beta, preinterleukin 1 beta, pro-interleukin-1-beta
1pg/mL
<50% cross-species reactivity observed with species tested. <0.5% cross-reactivity observed with available related molecules
Cell Culture Supernatant, Plasma (EDTA, Citrate, Heparin), Serum
Sufficient materials to run ELISAs on at least one 96-well plate
ELISA
1 Platte
Store the unopened product at 2° to 8°C. Do not use past expiration date.