Learn More
Invitrogen™ ELISA-Kit für humanes IFN-gamma
Sandwich-ELISA-Kit
686.00 € - 2145.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | Gehäuse P01579 |
---|---|
Assay-Bereich | 25.6 bis 1000 pg/ml |
Assay-Empfindlichkeit: | <2 pg/ml |
Beschreibung | ELISA-Kits für humanes IFN-gamma |
Konjugat | Biotin |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Ausreichend für | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Ausreichend für | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10701195
|
Invitrogen™
EHIFNG |
ELISA-Kits für humanes IFN-gamma | 96-Mikrotiterplatten-Wells |
686.00 €
1 Set |
N/A | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen. |
|||||||||
10700815
|
Invitrogen™
EHIFNG2 |
ELISA-Kits für humanes IFN-gamma | 2 x 96 Mikrotiterplatten-Wells |
722.00 €
1 Set |
N/A | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen. |
|||||||||
10351504
|
Invitrogen™
EHIFNG5 |
ELISA-Kits für humanes IFN-gamma | 5 x 96 Mikrotiterplatten-Wells |
2145.00 €
1 Set |
N/A | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen. |
|||||||||
Beschreibung
Testen Sie den Gehalt an IFN-gamma (humanes Interferon-gamma) in humanem Serum, Plasma (EDTA, Heparin, Natriumcitrat) und Kulturüberstand-Proben mit unseren Invitrogen™ ELISA-Kits für humanes IFN-gamma.
Diese ELISA-Kits für humanes IFN-gamma verwenden vorgetiterte, gematchte Paare von Beschichtungs- und Nachweisantikörpern zur empfindlichen und genauen Messung von Interferon-gamma (IFN-γ) in Proben bei 50 bis 100 μl pro Well. Ebenfalls enthalten sind kalibrierte rekombinante Proteinstandards, Streptavidin-HRP, TMB-Substratlösung und Stopplösung. Die vollständigen Kits enthalten vorbeschichtete 96-Well-Streifenplatten und chargenoptimierte Reagenzien. Das kostengünstige Reagenzien-Kit enthält nur validierte Reagenzien, sodass der Anwender seine Platten selbst beschichten muss. Das Antikörperpaar-Kit enthält nur die gematchten IFN-γ-Antikörperpaare und den IFN-γ-Standard. Alle Komponenten werden einer Qualitätskontrolle unterzogen, um die Variabilität von Charge zu Charge zu minimieren.Ziel: Natürliches und rekombinantes humanes Interferon-gamma (IFN-γ)
Format: Kolorimetrisches ELISA (TMB-Substrat) in durchsichtiger 96 Well-Streifenplatte
Messung: Absorbierung bei 450 nm ohne Absorbierung bei 550 nm
Assay-Bereich: 25.6 bis 1000 pg/ml
Empfindlichkeit: ≤2 pg/ml
Genauigkeit: Intra-Assay-CV≤ 10 %; Inter-Assay-CV ≤ 10 %
Probenarten: Zellkulturüberstand, Urin, Serum, Plasma (EDTA, Natriumcitrat und Heparin)
Gesamte Assay-Zeit: 3.5 Stunden
Probengröße: 50 μ l
Spezifität: Keine signifikante Kreuzreaktion mit humanem IL-1α, IL-1β, IL-2, IL-3, IL-6, IL-7, IL-8, TNFα oder GM-CSF
Enthält:Die vollständigen Kits enthalten vorbeschichtete Antikörper-Platten, Nachweisantikörper, Puffer, Verdünnungsmittel, Standards und Substrate. Das Reagenzienkit (früher als “Screening-Set” bezeichnet) enthält gematchte Antikörper, Standard- und Nachweisreagenzien, jedoch keine beschichteten Platten. Das Antikörperpaar-Kit (früher als “MiniKit” bezeichnet) enthält nur gematchte Antikörper und Standard (keine Platten oder Nachweisreagenzien).
Spezifikation
Gehäuse P01579 | |
<2 pg/ml | |
Biotin | |
ELISA-Kit | |
Keine signifikante Kreuzreaktion mit humanem IL-1a, IL-1ß, IL-2, IL-3, IL-6, Il-7, IL-8, TNFa oder GM-CSF | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
IFG, IFI | |
< 10 % | |
Absorbierung bei 450 nm ohne Absorbierung bei 550 nm | |
RUO | |
2 bis 8 °C | |
1 h 20 min |
25.6 bis 1000 pg/ml | |
ELISA-Kits für humanes IFN-gamma | |
Kolorimetrisches ELISA (TMB-Substrat) in durchsichtiger 96-Well-Streifenplatte | |
Plasma, Serum, Überstand | |
Human | |
3458 | |
< 12 % | |
HRP | |
Intra-Assay-CV≤ 10 %; Inter-Assay-CV ≤ 10 % | |
Plasma, 50 μl; Serum, 50 μl; Überstand, 50 μl | |
Human | |
3 h |