Learn More
Invitrogen™ ELISA-Kit für humanes IFN-gamma
Sandwich-ELISA-Kit
Marke: Invitrogen™ EHIFNG2
685.90 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21957" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Testen Sie den Gehalt an IFN-gamma (humanes Interferon-gamma) in humanem Serum, Plasma (EDTA, Heparin, Natriumcitrat) und Kulturüberstand-Proben mit unseren Invitrogen™ ELISA-Kits für humanes IFN-gamma.
Diese ELISA-Kits für humanes IFN-gamma verwenden vorgetiterte, gematchte Paare von Beschichtungs- und Nachweisantikörpern zur empfindlichen und genauen Messung von Interferon-gamma (IFN-γ) in Proben bei 50 bis 100 μl pro Well. Ebenfalls enthalten sind kalibrierte rekombinante Proteinstandards, Streptavidin-HRP, TMB-Substratlösung und Stopplösung. Die vollständigen Kits enthalten vorbeschichtete 96-Well-Streifenplatten und chargenoptimierte Reagenzien. Das kostengünstige Reagenzien-Kit enthält nur validierte Reagenzien, sodass der Anwender seine Platten selbst beschichten muss. Das Antikörperpaar-Kit enthält nur die gematchten IFN-γ-Antikörperpaare und den IFN-γ-Standard. Alle Komponenten werden einer Qualitätskontrolle unterzogen, um die Variabilität von Charge zu Charge zu minimieren.Ziel: Natürliches und rekombinantes humanes Interferon-gamma (IFN-γ)
Format: Kolorimetrisches ELISA (TMB-Substrat) in durchsichtiger 96 Well-Streifenplatte
Messung: Absorbierung bei 450 nm ohne Absorbierung bei 550 nm
Assay-Bereich: 25.6 bis 1000 pg/ml
Empfindlichkeit: ≤2 pg/ml
Genauigkeit: Intra-Assay-CV≤ 10 %; Inter-Assay-CV ≤ 10 %
Probenarten: Zellkulturüberstand, Urin, Serum, Plasma (EDTA, Natriumcitrat und Heparin)
Gesamte Assay-Zeit: 3.5 Stunden
Probengröße: 50 μ l
Spezifität: Keine signifikante Kreuzreaktion mit humanem IL-1α, IL-1β, IL-2, IL-3, IL-6, IL-7, IL-8, TNFα oder GM-CSF
Enthält:Die vollständigen Kits enthalten vorbeschichtete Antikörper-Platten, Nachweisantikörper, Puffer, Verdünnungsmittel, Standards und Substrate. Das Reagenzienkit (früher als “Screening-Set” bezeichnet) enthält gematchte Antikörper, Standard- und Nachweisreagenzien, jedoch keine beschichteten Platten. Das Antikörperpaar-Kit (früher als “MiniKit” bezeichnet) enthält nur gematchte Antikörper und Standard (keine Platten oder Nachweisreagenzien).
Spezifikation
Gehäuse P01579 | |
<2 pg/ml | |
Biotin | |
ELISA-Kit | |
Keine signifikante Kreuzreaktion mit humanem IL-1a, IL-1ß, IL-2, IL-3, IL-6, Il-7, IL-8, TNFa oder GM-CSF | |
Human | |
3458 | |
< 12 % | |
Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Standard, Biotinylierter Nachweisantikörper, Biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Biotinyliertes Antikörper-Reagenz, 2 x 8 ml | |
Absorbierung bei 450 nm ohne Absorbierung bei 550 nm | |
2 x 96 Tests | |
Plasma, 50 μl; Serum, 50 μl; Überstand, 50 μl | |
Human | |
3 h |
25.6 bis 1000 pg/ml | |
ELISA-Kits für humanes IFN-gamma | |
Kolorimetrisches ELISA (TMB-Substrat) mit Platten | |
Plasma, Serum, Überstand | |
2 x 96 Mikrotiterplatten-Wells | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
IFG, IFI | |
< 10 % | |
HRP | |
Intra-Assay-CV≤ 10 %; Inter-Assay-CV ≤ 10 % | |
RUO | |
2 bis 8 °C | |
1 h 20 min |