Learn More
Invitrogen™ ELISA-Kits für humanes IFN-alpha (für Überstand)
Messen Sie die Konzentrationen von humanem Interferon-alpha (IFN-α) in humanen Serum- und Plasmaproben mit 96 Well-Mikrotiterplatten.
918.00 € - 3595.00 €
Spezifikation
Assay-Bereich | 12.5 bis 1000 pg/ml |
---|---|
Beschreibung | ELISA-Kit für humanes IFN-alpha (Serumproben) |
Konjugat | HRP |
Immunassay-Kit-Format | Kolorimetrisches ELISA (TMB-Substrat) mit Platten |
Produkttyp | ELISA-Kit |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10531594
|
Invitrogen™
411101 |
96 Tests |
918.00 €
1 Set |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
10177923
|
Invitrogen™
411102 |
5 x 96 Tests |
3595.00 €
1 Set |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Testen Sie den Gehalt an IFN-alpha (humanes Interferon-alpha) in humanem Serum, Plasma und Gewebekulturmedien mit diesen Thermo Scientific™ ELISA-Kits für humanes IFN-alpha (für Serumproben).
Diese ELISA-Kits für humanes IFN-alpha verwenden vorgetiterte, gematchte Paare von Beschichtungs- und Nachweisantikörpern für die genaue Messung von Interferon-alpha (IFN-α) in Proben bei 50 μl pro Well. Diese IFN-α-Kits sind für die Verwendung mit humanem Serum, Plasma und Gewebekulturmedien validiert. Ebenfalls enthalten sind ein kalibrierter rekombinanter Proteinstandard, TMB-Substratlösung und Stopplösung. Die vollständigen Kits enthalten vorbeschichtete 96 Well-Mikrotiterplatten und chargenoptimierte Reagenzien. Alle Komponenten werden einer Qualitätskontrolle unterzogen, um die Variabilität von Charge zu Charge zu minimieren.Ziel: Humanes Interferon-alpha (humanes IFN-α, IFN-alpha)
Format: Kolorimetrisches ELISA (TMB-Substrat) in durchsichtiger 96 Well-Mikrotiterplatte
Messung: Absorption bei 450 nm
Assay-Bereich: 12.5 bis 1000 pg/ml
Empfindlichkeit: Nicht festgelegt
Genauigkeit: Intra-Assay-CV≤ 8 %; Inter-Assay-CV ≤ 8 %
Probenarten: Zellkulturüberstand, Serum, Plasma
Gesamte Assay-Zeit: 3.25 Stunden
Probengröße: 50 μ l
Spezifität: Keine signifikante Kreuzreaktion mit Human-IFN-β, -IFN-γ oder -IFN-ω; Maus- oder Ratten-IFN-α, -IFN-β oder -IFN-γ; Rinder-IFN-τ&bulletc1_end;
Enthält:Die vollständigen Kits enthalten vorbeschichtete Antikörper-Mikrotiterplatten, Nachweisantikörper, Puffer, Verdünnungsmittel, Standards, Substrate und Stopplösung.
Spezifikation
12.5 bis 1000 pg/ml | |
HRP | |
ELISA-Kit | |
Keine signifikante Kreuzreaktion mit humanem IFN-ß, IFN-g oder IFN-w; IFN-a, IFN-ß oder IFN-g aus Maus oder Ratte; IFN-t aus Rindern | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
< 8 % | |
HRP | |
Intra-Assay-CV ≤ 8 %; Inter-Assay-CV ≤ 8 % | |
Überstand, 100 μl | |
Human | |
3 h 15 min |
ELISA-Kit für humanes IFN-alpha (Serumproben) | |
Kolorimetrisches ELISA (TMB-Substrat) mit Platten | |
Überstand | |
Human | |
IFNA1, IFNA2 | |
< 8 % | |
Absorption bei 450 nm | |
RUO | |
2 bis 8 °C | |
1 h 20 min |