Learn More
Invitrogen™ ELISA-Kits für humanes IFN-alpha (für Überstand)
Messen Sie die Konzentrationen von humanem Interferon-alpha (IFN-α) in humanen Serum- und Plasmaproben mit 96 Well-Mikrotiterplatten.
Marke:  Invitrogen™ 411102
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10177923
  • 3595.00 € / 1 Set
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Testen Sie den Gehalt an IFN-alpha (humanes Interferon-alpha) in humanem Serum, Plasma und Gewebekulturmedien mit diesen Thermo Scientific™ ELISA-Kits für humanes IFN-alpha (für Serumproben).
Diese ELISA-Kits für humanes IFN-alpha verwenden vorgetiterte, gematchte Paare von Beschichtungs- und Nachweisantikörpern für die genaue Messung von Interferon-alpha (IFN-α) in Proben bei 50 μl pro Well. Diese IFN-α-Kits sind für die Verwendung mit humanem Serum, Plasma und Gewebekulturmedien validiert. Ebenfalls enthalten sind ein kalibrierter rekombinanter Proteinstandard, TMB-Substratlösung und Stopplösung. Die vollständigen Kits enthalten vorbeschichtete 96 Well-Mikrotiterplatten und chargenoptimierte Reagenzien. Alle Komponenten werden einer Qualitätskontrolle unterzogen, um die Variabilität von Charge zu Charge zu minimieren.
  • Ziel: Humanes Interferon-alpha (humanes IFN-α, IFN-alpha)
  • Format: Kolorimetrisches ELISA (TMB-Substrat) in durchsichtiger 96 Well-Mikrotiterplatte
  • Messung: Absorption bei 450 nm
  • Assay-Bereich: 12.5 bis 1000 pg/ml
  • Empfindlichkeit: Nicht festgelegt
  • Genauigkeit: Intra-Assay-CV≤ 8 %; Inter-Assay-CV ≤ 8 %
  • Probenarten: Zellkulturüberstand, Serum, Plasma
  • Gesamte Assay-Zeit: 3.25 Stunden
  • Probengröße: 50 μ l
  • Spezifität: Keine signifikante Kreuzreaktion mit Human-IFN-β, -IFN-γ oder -IFN-ω; Maus- oder Ratten-IFN-α, -IFN-β oder -IFN-γ; Rinder-IFN-τ&bulletc1_end;
Enthält:Die vollständigen Kits enthalten vorbeschichtete Antikörper-Mikrotiterplatten, Nachweisantikörper, Puffer, Verdünnungsmittel, Standards, Substrate und Stopplösung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
12.5 bis 1000 pg/ml
HRP
ELISA-Kit
Keine signifikante Kreuzreaktion mit humanem IFN-ß, IFN-g oder IFN-w; IFN-a, IFN-ß oder IFN-g aus Maus oder Ratte; IFN-t aus Rindern
Human
IFNA1, IFNA2
< 8 %
HRP
Intra-Assay-CV ≤ 8 %; Inter-Assay-CV ≤ 8 %
RUO
2 bis 8 °C
1 h 20 min
ELISA-Kit für humanes IFN-alpha (Serumproben)
Kolorimetrisches ELISA (TMB-Substrat) mit Platten
Überstand
5 x 96 Mikrotiterplatten-Wells
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
< 8 %
Platten-Versiegelungsgeräte, je 20, Konzentrat-Verdünnungsmittel, 60 ml, Proben-Verdünnungslösung, 150 ml, Antikörperkonzentrat, 1 Fläschchen, Verdünnungspuffer, 150 ml, Konzentrat von HRP-Konjugat, 1 Fläschchen, Standard für humanes IFN-alpha 10,000 pg/ml, 2.5 ml, Vorbeschichtete 96-Well-Mikrotiterplatten, je 5, Stopp-Lösung, 60 ml, Waschlösung, Konzentrat, 250 ml, TMB Substratlösung, 60 ml
Absorption bei 450 nm
5 x 96 Tests
Überstand, 100 μl
Human
3 h 15 min