Learn More
Gibco™ Human FGF-7 (KGF), Animal-Free Recombinant Protein, PeproTech®
E. coli Recombinant Protein
220.00 € - 5630.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer P21781
Zur Verwendung mit (Anwendung) Functional Assay
Zusammensetzung protein with no preservative
Gen-ID (Entrez) 2252
Molekulargewicht 18.9
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
17813633
Unterlagen ansehen
Gibco™
AF-100-19-100UG
100 μg
1170.00 €
100 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
17823803
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Gibco™
AF-100-19-10UG
10 μg
220.00 €
10 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
17863073
Unterlagen ansehen
Gibco™
AF-100-19-1MG
1 mg
5630.00 €
1 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Plays an important role in the regulation of embryonic development, cell proliferation and cell differentiation. Required for normal branching morphogenesis. Growth factor active on keratinocytes. Possible major paracrine effector of normal epithelial cell proliferation.
Spezifikation
Spezifikation
P21781
protein with no preservative
18.9
E. coli
RUO
Fgf7; FGF-7; Fibroblast growth factor 7; HBGF-7; Heparin-binding growth factor 7; keratinocyte growth factor; Kgf
Human
Recombinant
Lyophilized
Functional Assay
2252
Human FGF-7 (KGF), Animal-Free
-20°C
<0.1 EU/μg
FGF7
Unconjugated
CNDMTPEQMA TNVNCSSPER HTRSYDYMEG GDIRVRRLFC RTQWYLRIDK RGKVKGTQEM KNNYNIMEIR TVAVGIVAIK GVESEFYLAM NKEGKLYAKK ECNEDCNFKE LILENHYNTY ASAKWTHNGG EMFVALNQKG IPVRGKKTKK EQKTAHFLPM AIT
≥ 95% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses.