Learn More
Gibco™ Human FGF-7 (KGF), Animal-Free Recombinant Protein, PeproTech®
E. coli Recombinant Protein
Marke:  Gibco™ AF-100-19-1MG
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17863073
  • 5630.00 € / 1 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Plays an important role in the regulation of embryonic development, cell proliferation and cell differentiation. Required for normal branching morphogenesis. Growth factor active on keratinocytes. Possible major paracrine effector of normal epithelial cell proliferation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
P21781
protein with no preservative
18.9
1 mg
-20°C
<0.1 EU/μg
FGF7
Unconjugated
CNDMTPEQMA TNVNCSSPER HTRSYDYMEG GDIRVRRLFC RTQWYLRIDK RGKVKGTQEM KNNYNIMEIR TVAVGIVAIK GVESEFYLAM NKEGKLYAKK ECNEDCNFKE LILENHYNTY ASAKWTHNGG EMFVALNQKG IPVRGKKTKK EQKTAHFLPM AIT
≥ 95% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses.
Functional Assay
2252
Human FGF-7 (KGF), Animal-Free
E. coli
RUO
Fgf7; FGF-7; Fibroblast growth factor 7; HBGF-7; Heparin-binding growth factor 7; keratinocyte growth factor; Kgf
Human
Recombinant
Lyophilized