Learn More
Corning™ Costar™ HTS Transwell™-24 Systeme
Zur Gleichzeitigen Ausführung von 24 automatisierten Arzneimitteltransportstudien mit hohem Durchsatz. Das HTS Costar™ HTS Transwell™ 24-Well Durchlässige Trägersystem ist ein Mikrotiterplatten-Trägersystem für mehrere 24-Well Platten mit Membraneinsätzen in Verbindung mit einem robusten, roboterfreundlichen Tablett, durch das alle 24 Einsätze als eine Einheit behandelt werden können.
281.00 € - 1560.00 €
Spezifikation
Verschluss inklusive | Ja |
---|---|
Kapazität (metrisch) | 0,6 ml (Well) |
Farbe | Durchsichtig |
Kulturfläche | 0,33 cm2 |
Sterilität | Steril |
Produktcode | Marke | Anzahl pro Packung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anzahl pro Packung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10143832
![]() ![]() |
Corning™
3379 |
1/Packung |
281.00 €
2 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10582213
![]() ![]() |
Corning™
3378 |
12/Packung |
1560.00 €
12 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
Beschreibung
- Gewebekulturbehandelt für anhaftungsabhängiges Zellwachstum, Anhaftung und Differenzierung
- Sterilisiert durch Gammastrahlung
- Zellwachstumsbereich 0.33 cm2pro Well
- Das Einzelpaket enthält zwei HTS Transwell-24 Platten, die in zwei 24-Well Platten geladen und mit zwei offenen Reservoirs geliefert werden
- Die Großpackung besteht aus 12 HTS Transwell-24 Platten, die in zwölf 24-Well Platten geladen werden
- Die offene Reservoirplatte dient zur Zellkultivierung ohne zusätzliches Pipettieren (separat erhältlich)
Spezifikation
Ja | |
Durchsichtig | |
Steril | |
0,6 ml | |
0,4 μm | |
6,5 mm |
0,6 ml (Well) | |
0,33 cm2 | |
Zellkultur-Einsatzsystem | |
24 | |
TC-behandeltes Polyethylenterephthalat (PET) |