missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Trajan Scientific and Medical™ HT Science Silikon-Septen
Für Blutung und Temperatur optimiertes Material.
65.70 € - 69.15 €
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15208623
|
Trajan Scientific and Medical™
0418992 |
12.5 mm |
69.15 €
24 Stück |
Verfügbar ab: 04-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15288613
|
Trajan Scientific and Medical™
041896 |
9 mm |
65.70 €
25 Stück |
Verfügbar ab: 11-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15298613
|
Trajan Scientific and Medical™
041899 |
11.5 mm |
65.70 €
25 Stück |
Verfügbar ab: 11-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Für Bluten und Temperatur optimierte Septen
- Zuverlässige Abdichtung gegen den Trägergasdruck im Einlass
- Kein Bluten oder Kontamination in das GC-System
- Maximale Betriebstemperatur von 400 °C (330 °C für die Größe 17 mm)
Spezifikation
HT |