Learn More
Trajan Scientific and Medical™ HT Science Silikon-Septen
Für Blutung und Temperatur optimiertes Material.
Marke:  Trajan Scientific and Medical™ 041896
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15288613
  • 68.80 € / 25 Stück
Verfügbar ab: 10-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Für Bluten und Temperatur optimierte Septen
  • Zuverlässige Abdichtung gegen den Trägergasdruck im Einlass
  • Kein Bluten oder Kontamination in das GC-System
  • Maximale Betriebstemperatur von 400 °C (330 °C für die Größe 17  mm)
Spezifikation
Spezifikation
HT
9 mm
25/Pckg.