Learn More
SCAT™ HPLC Supply and Waste Set, V2.0, Suitable for All HPLC Systems
The all-round carefree package suitable for all HPLC and UHPLC systems.
Marke: SCAT™ 307447
622.96 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Schützt Ihr System vor Kontamination
- Hält Lösungsmittelgemische stabil
- Hochleistungswerkstoffe mit ausgezeichneter chemischer Beständigkeit
Das Sicherheitssatz verbindet die Schläuche sicher und blockiert gefährliche Dämpfe. Luftventile und Abluftfilter sorgen für einen sicheren Druckausgleich ohne Unter- oder Überdruck in Lösungsmittelflaschen und Abfallbehältern
Spezifikation
Jedes HPLC-System | |
4 x Safety Waste Cap III, GL45, 4 x Belüftungsventil, 1 x Safety Waste Cap, S60/61, elektrostatisch ableitfähig, 1 x Abluftfilter M, V3.0, mit Spritzschutz und Wechselanzeige, 1 x 5-Liter-Kanister, PE-HD-EL, 1 x Erdungskabel, 2 x Klemme, 1,5 m, 4 x Laborflasche DURAN, GL45, 1000 mL, Klarglas und rund, mit Verschluss und Ausgießring, 5 x PFA-Fitting mit integrierter Ferrule, 2,3 mm AD, violett, 5 x PFA-Fitting mit integrierter Ferrule, 1,6 mm AD, grün, 10 x PFA-Fitting mit integrierter Ferrule, 3,2 mm AD, blau, 10 x PFA-Blindstopfen, 2 x Verbinder, gerade, 6 - 8 mm ID, 1 x Konnektor, gebogen, 5,0 - 11,5 mm ID, 1 x Verbinder, gewinkelt, 9,5 - 10 mm ID | |
HPLC-System |