Learn More
Haldenwanger™ Porzellantiegel ohne Deckel, niedrige Form
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
6mL
11mL
15mL
25mL
40mL
50 ml
85mL
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
5 Stück
Beschreibung
- In verschiedenen Größen erhältlich
- Größen bis 175 ml, unglasierter Rand
- Bei den Ausführungen mit 1,000 ml und größer sind nur die Außensockel nicht glasiert
- Entspricht DIN VDE 0335, Typ C 100
Specifications
Specifications
| Material | Porzellan |
| Ausführung | Glasiert |
| Kapazität (metrisch) | 6mL |
| Außendurchmesser (metrisch) | 30mm |
| Höhe (metrisch) | 19mm |
| Product Type | Gedrungene Porzellantiegel |