Learn More
Brady™ Etikett für Heißtemperatur-Anzeige
Temperaturanzeige-Etiketten sind eine kostengünstige Lösung für die Temperaturkontrollen während der Wartung oder für die Fehlersuche während der Forschung und Entwicklung.
Marke: Brady™ 195844
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Description
- Das niedrige Profil ermöglicht die Anwendung auf Bauteilen, in Industrie- und Haushaltsanwendungen wie elektrischen Pumpen, rotierenden Geräten, Bremsen und Kühlschränken, in Kühlketten und heißen Räumen oder in Bereichen, in denen die Temperaturmessung schwierig oder unpraktisch ist
Specifications
TIL-12-50C-DIA | |
Schwarz, Rot | |
37,08 mm |
Dauerhaftes Acryl | |
Polyester (B-7518) |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Brady™ Etikett für Heißtemperatur-Anzeige > 37,08 mm (Durchm.)
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction