Learn More
Horse anti-Mouse M.O.M.(R) (Mouse-On-Mouse) IgG Secondary Antibody, Biotin, Novus Biologicals™
Horse Polyclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals MKB-2225-NB
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
M.O.M.(R) (Mouse-On-Mouse) IgG Polyclonal antibody specifically detects M.O.M.(R) (Mouse-On-Mouse) IgG in Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen), Immunoblot
Spezifikation
M.O.M.(R) (Mouse-On-Mouse) IgG | |
Polyclonal | |
Equine | |
Affinity purified | |
RUO | |
Mouse | |
Purified |
Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen), Immunoblot | |
Biotin | |
Mouse IgG | |
0.1 mL | |
Secondary | |
Store at 4°C. Do not freeze. | |
IgG |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Horse anti-Mouse M.O.M.(R) (Mouse-On-Mouse) IgG Secondary Antibody, Biotin, Novus Biologicals™ > 0.1 mL; Biotin
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur