Learn More
Nabertherm™ Horizontaler Hochtemperaturrohrofen
Horizontale Hochtemperaturrohröfen. Hochwertige Dämmmaterialien aus vakuumgeformten Faserplatten ermöglichen einen energiesparenden Betrieb und eine schnelle Heizzeit aufgrund geringer Wärmespeicherung und Wärmeleitfähigkeit. Verschiedene Gasversorgungssysteme erhältlich.
Marke: Nabertherm™ RH151V7AN
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Verwendung: Horizontal
- Elektrischer Anschluss: 3-Phase
Spezifikation
P570 | |
150 mm | |
Längenkonstante Temperatur ± 5 K: 50 mm | |
50 mm |
Horizontal | |
1700 °C | |
470 x 480 x 640 mm |