Learn More
Nabertherm™ Horizontaler Hochtemperaturrohrofen
Horizontale Hochtemperaturrohröfen. Hochwertige Dämmmaterialien aus vakuumgeformten Faserplatten ermöglichen einen energiesparenden Betrieb und eine schnelle Heizzeit aufgrund geringer Wärmespeicherung und Wärmeleitfähigkeit. Verschiedene Gasversorgungssysteme erhältlich.
18555.00 € - 34565.00 €
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Prozessröhrchen | Temperatur (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Prozessröhrchen | Temperatur (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
17308119
|
Nabertherm™
RH282V82AN |
80 mm | 1800 °C |
26970.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17358109
|
Nabertherm™
RH152V62AN |
50 mm | 1600 °C |
18555.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17368109
|
Nabertherm™
RH152V72AN |
50 mm | 1700 °C |
20820.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17378109
|
Nabertherm™
RH152V82AN |
50 mm | 1800 °C |
22770.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17388109
|
Nabertherm™
RH282V62AN |
80 mm | 1600 °C |
20860.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17318119
|
Nabertherm™
RH322V62AN |
120 mm | 1600 °C |
26355.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17328119
|
Nabertherm™
RH322V72AN |
120 mm | 1700 °C |
29930.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17338119
|
Nabertherm™
RH322V82AN |
120 mm | 1800 °C |
34565.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17398109
|
Nabertherm™
RH282V72AN |
80 mm | 1700 °C |
24170.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Verwendung: Horizontal
- Elektrischer Anschluss: 3-Phase
Spezifikation
P570 | |
Horizontal |