Learn More
Nabertherm™ Horizontaler Hochtemperaturrohrofen
Horizontale Hochtemperaturrohröfen. Hochwertige Dämmmaterialien aus vakuumgeformten Faserplatten ermöglichen einen energiesparenden Betrieb und eine schnelle Heizzeit aufgrund geringer Wärmespeicherung und Wärmeleitfähigkeit. Verschiedene Gasversorgungssysteme erhältlich.
Marke:  Nabertherm™ RH321V6AN
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17318119
  • 26355.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 16-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Verwendung: Horizontal
  • Elektrischer Anschluss: 3-Phase
Spezifikation
Spezifikation
P570
600 mm
Längenkonstante Temperatur ± 5 K: 200 mm
120 mm
Horizontal
1600 °C
920 x 550 x 640 mm