Learn More
Stuart™ Heating mantle Bibby HM1000C controllable 230V
Die HM Serie ist eine Serie von geregelten Heizhauben, die in verschiedenen Größen für Rundkolben von 5 bis 1000 ml erhältlich sind. Aus einem robusten Aluminiumgehäuse gefertigt, das leicht zu reinigen ist.
710.00 € - 762.03 €
Spezifikation
Spannung | 230 V |
---|---|
Material | Aluminium |
Form | Rund |
Produkttyp | Heizmantel |
Temperatur (metrisch) | 450 °C |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Abmessungen (T x B x H) innen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Abmessungen (T x B x H) innen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12940161
|
Stuart™
80081-12 |
1000 ml | 220 x 220 x 170 mm |
710.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12930161
|
Stuart™
10112-64 |
500 ml | 170 x 220 x 220 mm |
762.03 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12900161
|
Stuart™
10112-65 |
50 ml | 150 x 175 x 175 mm |
728.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Regelung bis zu 450 °C
- In unterschiedlichen Größen erhältlich
- Integrierte Klemmstangenbefestigung für die sichere Montage einer Standard-Klemmstange
- Rutschfeste Füße sind ebenfalls serienmäßig vorhanden
- Zur Erhöhung der Sicherheit verfügen alle Einheiten über eine Notabschaltung, die bei Auslaufen automatisch ausgelöst wird
Spezifikation
230 V | |
Rund | |
450 °C | |
50/60 Hz |
Aluminium | |
Heizmantel | |
Notabschaltung, die bei Verschütten automatisch auslöst |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Stuart™ Heating mantle Bibby HM1000C controllable 230V