Learn More
Stuart™ Heating mantle Bibby HM1000C controllable 230V
Die HM Serie ist eine Serie von geregelten Heizhauben, die in verschiedenen Größen für Rundkolben von 5 bis 1000 ml erhältlich sind. Aus einem robusten Aluminiumgehäuse gefertigt, das leicht zu reinigen ist.
Marke:  Stuart™ 80081-12
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12940161
  • 710.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 30-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Descrizione
Descrizione
  • Regelung bis zu 450 °C
  • In unterschiedlichen Größen erhältlich
  • Integrierte Klemmstangenbefestigung für die sichere Montage einer Standard-Klemmstange
  • Rutschfeste Füße sind ebenfalls serienmäßig vorhanden
  • Zur Erhöhung der Sicherheit verfügen alle Einheiten über eine Notabschaltung, die bei Auslaufen automatisch ausgelöst wird
Specifica
Specifica
1000 ml
220 x 220 x 170 mm
230 V
Gehäuse HM1000C
Rund
220 mm
450 °C
50/60 Hz
220 mm
170 mm
230 V, 50/60 Hz, 380 W
Aluminium
380 W
Heizmantel
Notabschaltung, die bei Verschütten automatisch auslöst
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
One moment while we fetch your results.
Certificati
Offerte speciali
Offerte speciali
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Stuart™ Heating mantle Bibby HM1000C controllable 230V > Kapazität: 1000 ml
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato