Learn More
Cole-Parmer™ HM-200 Series Multiposition Extraction Heater
Artikelnummer. p-200003970
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
6 x 100 ml
Zur Verwendung mit:
Drei 1.000 ml-Kolben
Drei 100 ml-Kolben
Drei 250 ml-Kolben
Sechs 250 ml-Kolben
Sechs 500 ml-Kolben
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11592684
Marke: Cole-Parmer™ 0307601
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
The HM-200 Series Multiposition Extraction Heater allows liquids with different boiling points to be heated next to each other.
  • Die besondere eingebaute elektronische Festkörpersteuerung ermöglicht eine einfache Regelung der einzelnen Heizgeräte und verhindert Funken, die bei mechanischen Schaltungen auftreten können
  • Drei Haltestangen mit Durchmessern von 12.7 mm (0.5 in.) sind im Lieferumfang enthalten
  • Der Deckel aus Polypropylen und die pulverbeschichteten Außenflächen sind gegen die meisten chemischen Lösungen beständig
  • Die Spule des Heizelements ist in einer thermisch gedämmten Kartusche aufgehängt, um eine maximale Wärmeübertragung und -unterstützung zu gewährleisten und Funkenbildungen, die bei mechanischen Schaltungen auftreten können, zu verhindern
  • Die einzelnen Heizpatronen sind austauschbar
  • Zur zusätzlichen Sicherheit hat das Heizgerät eine geerdete Abschirmung
  • Neonlampen zeigen an, wenn die Stromversorgung eingeschaltet ist und die Heizgeräte und ggf. die Rührer mit Strom versorgt werden
Zertifizierungen
CE
Garantie
One year parts and labor
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE
Fassungsvermögen 100 ml (3.38 oz.)
Bauweise/Design Polypropylen-Gehäuse
Kapazität (metrisch) 100 ml
Tiefe (angloamerikanisch) 10,25 in.
Tiefe (metrisch) 26 cm
Zur Verwendung mit Drei 100 ml-Kolben
Höhe (angloamerikanisch) 3,5 in.
Höhe (metrisch) 8,9 cm
Spannung 230 V
Elektrische Anforderungen 230 V 50/60 Hz, 180 W (UK- und EU-Stecker)
Modell EME30100/CEB
Wirkleistung 180 W
Breite (angloamerikanisch) 25.19 in.
Breite (metrisch) 64 cm
Produkttyp Heizmantel
Temperatur (metrisch) 450°C
Stromstärke 0,8 A
Kapazität (angloamerikanisch) 3.38 oz.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Heizlösungen