Learn More
Cytiva HiTrap™ rProtein A FF-Säulen
Für die Aufreinigung von monoklonalen und polyklonalen Antikörpern aus Zellkulturüberständen, Serum und Aszitesflüssigkeit. Cytiva Life Sciences™ HiTrap™ rProtein A FF-Säulen enthalten vorgepackte rPotein A Sepharose™ Fast Flow.
Marke:  Cytiva 17-5080-01
915.80 EUR gültig bis 2025-02-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24115" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10724547
  • 964.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
HiTrap Säulen sind mit einer Spritze, einer Peristaltikpumpe oder einer Chromatographieanlage verwendbar und können einzeln oder in Serie verbunden eingesetzt werden. Das Polypropylenmaterial von Säulen und Fritten ist biokompatibel.
rProtein A GraviTrap/ Protein G GraviTrap/ rProtein A/Protein G GraviTrap: Gebrauchsfertig vorgepackte Säulen für die auf Gravitationsprinzip basierende Aufreinigung sind praktisch, zeitsparend, und liefern besser reproduzierbare Ergebnisse. MultiTrap 96 Well Filter Plates: 96 Well Filterplatten Format für High-Throughput Screening. Reproduzierbare Ergebnisse von Well zu Well und von Platte zu Platte.
Die folgende Produktliste stellt nur eine Auswahl dar. Bitte sprechen Sie uns für weitere Produkte an.
Hersteller: 17508001 Art.-Nr.
Beschreibung: HiTrap rProtein A FF
Bindungskapazität: ˜25mg IgG / Säule
Packung: 1 x 5mL
Bestellinformation
1 ml- und 5 ml-Säulen sind mit 1 ml bzw. 5 ml rProtein A Sepharose Fast Flow verpackt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
≈ 50 mg humanes IgG/ml
Chromatographie-System, manuell
4 bis 30 °C, 20 % Ethanol
< 20 ml/min
Für Spritze, Peristaltikpumpe oder Chromatographiesystem
1 x 5 ml
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • HiTrap rProtein A FF 5 ml
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P235-Kühl halten.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Ethanol