Learn More
Cytiva HiTrap™ rProtein A FF-Säulen
Für die Aufreinigung von monoklonalen und polyklonalen Antikörpern aus Zellkulturüberständen, Serum und Aszitesflüssigkeit. Cytiva Life Sciences™ HiTrap™ rProtein A FF-Säulen enthalten vorgepackte rPotein A Sepharose™ Fast Flow.
449.00 € - 3782.00 €
Spezifikation
Bindungsvermögen | ≈ 50 mg humanes IgG/ml |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Chromatographie-System, manuell |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Für Spritze, Peristaltikpumpe oder Chromatographiesystem |
Inhalt und Lagerung | 4 bis 30 °C, 20 % Ethanol |
Produktcode | Marke | Menge | Flussrate | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Flussrate | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10146224
|
Cytiva
17-5079-01 |
5 x 1 ml | < 4 ml/min. |
1006.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 07-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
10430695
|
Cytiva
17-5079-02 |
2 x 1 ml | < 4 ml/min. |
449.00 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 07-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
11708548
|
Cytiva
17-5080-02 |
5 x 5 ml | < 20 ml/min |
3782.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 08-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
10724547
|
Cytiva
17-5080-01 |
1 x 5 ml | < 20 ml/min |
936.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Beschreibung
- Vorgepackt mit rProtein A Sepharose™ Fast Flow zur Aufreinigung und Fraktionierung von IgG-Subklassen und IgG verschiedenen Ursprungs
- Weist ähnliche Spezifität gegenüber der Fc-Region auf wie natives Protein A, allerdings mit besserem Bindungsvermögen und weniger regulatorischen Bedenken, da bei der Ligandengewinnung und Aufreinigung keinerlei Säugetierzellkulturen verwendet wurden
- Durchschnittliche Partikelgröße: 90 μm
- Kann mit einer Spritze, Peristaltikpumpe oder einem Chromatographiesystem verwendet werden
- Erhältlich als1 ml- und 5 ml-Säulen
- Ligand: Rekombinantes Protein A (E.coli)
- Matrix: Hochvernetzte 4 %ige Agarose
- Bindungsvermögen: ∽50 mg humanes IgG/ml
- pH-Stabilität in Betriebsumgebung: 3 bis 10
1 ml-Säulen
- Säulenbettabmessungen: 7 x 25 mm
- Flussrate: <4 ml/min.
- Säulenbettabmessungen: 16 x 25 mm
- Flussrate: <20 ml/min.
Bestellinformation
1 ml- und 5 ml-Säulen sind mit 1 ml bzw. 5 ml rProtein A Sepharose Fast Flow verpackt.
Spezifikation
≈ 50 mg humanes IgG/ml | |
Chromatographie-System, manuell | |
Für Spritze, Peristaltikpumpe oder Chromatographiesystem | |
4 bis 30 °C, 20 % Ethanol |