Learn More
Cytiva HiTrap™ rProtein A FF-Säulen
Für die Aufreinigung von monoklonalen und polyklonalen Antikörpern aus Zellkulturüberständen, Serum und Aszitesflüssigkeit. Cytiva Life Sciences™ HiTrap™ rProtein A FF-Säulen enthalten vorgepackte rPotein A Sepharose™ Fast Flow.
Marke:  Cytiva 17-5079-02
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10430695
  • 449.00 € / 2 Stück
Verfügbar ab: 07-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Beschreibung
Beschreibung
HiTrap Säulen sind mit einer Spritze, einer Peristaltikpumpe oder einer Chromatographieanlage verwendbar und können einzeln oder in Serie verbunden eingesetzt werden. Das Polypropylenmaterial von Säulen und Fritten ist biokompatibel.
rProtein A GraviTrap/ Protein G GraviTrap/ rProtein A/Protein G GraviTrap: Gebrauchsfertig vorgepackte Säulen für die auf Gravitationsprinzip basierende Aufreinigung sind praktisch, zeitsparend, und liefern besser reproduzierbare Ergebnisse. MultiTrap 96 Well Filter Plates: 96 Well Filterplatten Format für High-Throughput Screening. Reproduzierbare Ergebnisse von Well zu Well und von Platte zu Platte.
Die folgende Produktliste stellt nur eine Auswahl dar. Bitte sprechen Sie uns für weitere Produkte an.
Hersteller: 17507902 Art.-Nr.
Beschreibung: HiTrap rProtein A FF
Bindungskapazität: ˜25mg IgG / Säule
Packung: 2 x 1mL
Bestellinformation
1 ml- und 5 ml-Säulen sind mit 1 ml bzw. 5 ml rProtein A Sepharose Fast Flow verpackt.
Spezifikation
Spezifikation
≈ 50 mg humanes IgG/ml
Chromatographie-System, manuell
4 bis 30 °C, 20 % Ethanol
< 4 ml/min.
Für Spritze, Peristaltikpumpe oder Chromatographiesystem
2 x 1 ml
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • HiTrap rProtein A FF 1 ml
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P235-Kühl halten.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Ethanol