Learn More
Cytiva HiTrap™ NHS-aktivierte HP-Säulen
Einfache Kopplung von Liganden, die primäre Amine enthalten. Cytiva Life Sciences™ HiTrap™ NHS-aktivierte HP-Säulen sind mit NHS-aktivierter Sepharose™ High Performance vorgepackt.
225.00 € - 258.00 €
Spezifikation
Partikelgröße | 34 μm |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Spritze, Peristaltikpumpe oder Flüssigchromatographiesystem wie AKTA™ Design oder FPLC-System |
Produkttyp | NHS-Activated HP Column |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Präparative Affinitäts-Chromatographie, einfache Kopplung von Liganden, die Primäramine enthalten |
Höhe (angloamerikanisch) | 0,98 in. |
Beinhaltet: Vollständige Gebrauchsanleitung sowie Anleitung zur Verfahrensoptimierung und eine Vielzahl von Verbindungsstücken für Spritzen, Peristaltikpumpe und Chromatographiesysteme
Produktcode | Marke | Säulenbettvolumen | Innendurchmesser (metrisch) | Flussrate | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Säulenbettvolumen | Innendurchmesser (metrisch) | Flussrate | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
10320075
|
Cytiva
17-0716-01 |
1 ml | 0.7 cm | 4 ml/min | 5 x 1 ml |
258.00 €
5 Milliliter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
11708478
|
Cytiva
17-0717-01 |
5 ml | 1.6 cm | 20 ml/min | 1 x 5 ml |
225.00 €
5 Milliliter |
Verfügbar ab: 30-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
Beschreibung
Vorgepackt mit NHS-aktiviertem Sepharose™ High Performance Medium zur Kopplung von Liganden über primäre Amine bei nahezu neutralem pH
- Für die Verwendung mit einer Spritze, Peristaltikpumpe oder einem Chromatographiesystem
- Substitutionsgrad: 10 μmol NHS/ml Medium
- Wird in 100 % Isopropanol geliefert, um die aktiven Gruppen zu schützen
- Stabil im pH-Bereich 3 bis 12, je nach Ligand
- Durchschnittliche Partikelgröße: 34 μm
Spezifikation
34 μm | |
NHS-Activated HP Column | |
0,98 in. | |
Medium mit 10μM NHS-Gruppen/ml | |
42 psi | |
6 % hochvernetzte Agarose |
Spritze, Peristaltikpumpe oder Flüssigchromatographiesystem wie AKTA™ Design oder FPLC-System | |
Präparative Affinitäts-Chromatographie, einfache Kopplung von Liganden, die Primäramine enthalten | |
2.5 cm | |
Polypropylen | |
3 bis 12 | |
4 bis 8 °C |