Learn More
Cytiva HiTrap™ NHS-aktivierte HP-Säulen
Einfache Kopplung von Liganden, die primäre Amine enthalten. Cytiva Life Sciences™ HiTrap™ NHS-aktivierte HP-Säulen sind mit NHS-aktivierter Sepharose™ High Performance vorgepackt.
Marke: Cytiva 17-0717-01
Beinhaltet: Vollständige Gebrauchsanleitung sowie Anleitung zur Verfahrensoptimierung und eine Vielzahl von Verbindungsstücken für Spritzen, Peristaltikpumpe und Chromatographiesysteme
Beschreibung
Vorgepackt mit NHS-aktiviertem Sepharose™ High Performance Medium zur Kopplung von Liganden über primäre Amine bei nahezu neutralem pH
- Für die Verwendung mit einer Spritze, Peristaltikpumpe oder einem Chromatographiesystem
- Substitutionsgrad: 10 μmol NHS/ml Medium
- Wird in 100 % Isopropanol geliefert, um die aktiven Gruppen zu schützen
- Stabil im pH-Bereich 3 bis 12, je nach Ligand
- Durchschnittliche Partikelgröße: 34 μm
Spezifikation
1 x 5 ml | |
34 μm | |
5 ml | |
1.6 cm | |
0,98 in. | |
Medium mit 10μM NHS-Gruppen/ml | |
42 psi | |
6 % hochvernetzte Agarose |
20 ml/min | |
Spritze, Peristaltikpumpe oder Flüssigchromatographiesystem wie AKTA™ Design oder FPLC-System | |
NHS-aktivierte HP-Säule | |
Präparative Affinitäts-Chromatographie, einfache Kopplung von Liganden, die Primäramine enthalten | |
2.5 cm | |
Polypropylen | |
3 bis 12 | |
4 bis 8 °C |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P235-Kühl halten.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: propan-2-ol