Learn More
Cytiva HiTrap™ Heparin HP-Säulen
Für die Aufreinigung von DNA-bindenden Proteinen, Koagulationsfaktoren, Lipoproteinen und Proteinsynthesefaktoren. Cytiva Life Sciences™ HiTrap™ Heparin HP Säulen sind mit Heparin Sepharose™ High Performance für eine Aufreinigung mit hoher Auflösung gepackt.
Marke:  Cytiva 17-0407-01
252.24 EUR gültig bis 2025-02-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24115" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10298944
  • 266.00 € / 1 Stück
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Stabil im pH-Bereich von 5 bis 10
  • Kompatibel mit den gängigsten wässrigen Puffern
  • Das Hochleistungsmedium Heparin-Sepharose verbindet Liganden aus Schweineheparin durch reduktive Aminierung mit 6 % Agarose
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1 x 5 ml
34 μm
5 ml
1.6 cm
0,98 in.
10 mg Heparin/ml Medium
42 psi
6 % hochvernetzte Agarose
4 bis 30 °C
< 20 ml/min
Spritze, Peristaltikpumpe oder Flüssigchromatographiesystem wie AKTA™ Design oder FPLC-System
Heparin HP-Säule
Aufreinigung von Antithrombin III, Koagulationsfaktoren und anderen Plasmaproteinen
2.5 cm
Polypropylen
5 bis10
DNA-bindende Proteine, Koagulationsfaktoren, Lipoproteine und Proteinsynthesefaktoren
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • HiTrap Heparin HP 5 ml, 1 x 5 ml
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P235-Kühl halten.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: ethanol