Learn More
Cytiva HiTrap™ DEAE Sepharose Fast Flow IEX Säulen
Austauscher für schwache Anionen für kleinere Proteinaufreinigungen. Cytiva Lifescience™ HiTrap™ DEAE Sepharose Fast Flow IEX Säulen sind praktisch und schnell.
172.00 € - 374.00 €
Spezifikation
Beschreibung HiTrap DEAE FF
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für die Methodensuche, Gruppentrennungen, Probenkonzentration und Probenreinigung geladener Biomoleküle
Inhalt und Lagerung 4 °C bis 30 °C in 20 % Ethanol
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10044394
Unterlagen ansehen
Cytiva
17-5055-01
1 ml 5 x 1 ml
172.00 €
5 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11515025
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Cytiva
17-5154-01
5 ml 5 x 5 ml
374.00 €
5 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Bestens geeignet für einzelne oder zu Reihen verbundene schnelle Trennungen
  • Ausgelegt auf die Verwendung mit Spritze, Schlauchpumpe oder Chromatographiesystem
  • Hohe Flussraten und problemlose Steigerung des Durchsatzes
Spezifikation
Spezifikation
HiTrap DEAE FF
Für die Methodensuche, Gruppentrennungen, Probenkonzentration und Probenreinigung geladener Biomoleküle
4 °C bis 30 °C in 20 % Ethanol
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • HiTrap DEAE FF 1 ml, 5 x 1 ml
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/und Werkzeuge verwenden.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P235-Kühl halten.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: ethanol