Learn More
Cytiva HiTrap™ DEAE Sepharose Fast Flow IEX Säulen
Austauscher für schwache Anionen für kleinere Proteinaufreinigungen. Cytiva Lifescience™ HiTrap™ DEAE Sepharose Fast Flow IEX Säulen sind praktisch und schnell.
Marke: Cytiva 17-5154-01
344.85 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21631" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Bestens geeignet für einzelne oder zu Reihen verbundene schnelle Trennungen
- Ausgelegt auf die Verwendung mit Spritze, Schlauchpumpe oder Chromatographiesystem
- Hohe Flussraten und problemlose Steigerung des Durchsatzes
Spezifikation
HiTrap DEAE FF | |
<20 ml/min | |
4 °C bis 30 °C in 20 % Ethanol | |
5 ml |
0.6 Zoll | |
Für die Methodensuche, Gruppentrennungen, Probenkonzentration und Probenreinigung geladener Biomoleküle | |
16 mm | |
5 x 5 ml |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- HiTrap DEAE FF 5 ml, 5 x 5 ml
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P235-Kühl halten.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol