Learn More
Cytiva HiTrap Capto MMC Säulen
HiTrap Capto MMC ist mit Capto MMC, einem multimodalen BioProcess Ionenaustausch-Medium, vorgepackt. Die multimodale Funktionalität bietet im Vergleich zu herkömmlichen Ionenaustauschern eine andere Selektivität und bindet Proteine mit hoher oder niedriger Ionenstärke.
289.00 €
Spezifikation
Puffer | Wässriger Puffer |
---|---|
Produkttyp | HiTrap Capto MMC Säule |
Höhe (angloamerikanisch) | 0,98 in. |
Höhe (metrisch) | 25 mm |
Material | Polypropylen |
Produktcode | Marke | Menge | Innendurchmesser (angloamerikanisch) | Flussrate | Max. Druck | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Innendurchmesser (angloamerikanisch) | Flussrate | Max. Druck | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
10480315
|
Cytiva
11-0032-73 |
5 x 1 ml | 0.27 Zoll | < 4 ml/min | 44 bar |
289.00 €
5 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
11748408
|
Cytiva
11-0032-75 |
5 x 5 ml | 0.62 Zoll | 300 kPa bei 600 cm/h | 3 bar |
N/A
|
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
Beschreibung
- Hohes dynamisches Bindungsvermögen bei hoher Leitfähigkeit.
- Selektivität ermöglicht die Bindung in Gegenwart von Salz.
- Hoher Volumendurchsatz.
- HiTrap Capto MMC kann zur Bindung von Proteinen an die Leitfähigkeit des eingebrachten Ausgangsmaterials und zur Lösung spezifischer Reinigungsaufgaben verwendet werden.
Spezifikation
Wässriger Puffer | |
0,98 in. | |
Polypropylen | |
75μ m | |
4 bis 30 °C | |
Bindung von Proteinen an die Leitfähigkeit des Futtermittel-Ausgangserzeugnisses und Lösung spezifischer Aufreinigungsaufgaben |
HiTrap Capto MMC Säule | |
25 mm | |
2 bis 12 | |
Hochvernetzte Agarose | |
Affinitätssäule |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- hitrap capto MMC
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P235-Kühl halten.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol